missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Z-Ile-Leu-aldehyde, MedChemExpress

Artikelnummer. 16467907
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16467907 5 mg -
16415188 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16467907 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY12465

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Z-Ile-Leu-aldehyde (Z-IL-CHO) is a potent and competitive peptide aldehyde inhibitor of γ-secretase and notch.

Z-Ile-Leu-aldehyde (Z-IL-CHO) is a potent and competitive peptide aldehyde inhibitor of γ-secretase and notch.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Z-Ile-Leu-aldehyde
Physikalische Form Solid
CAS 161710-10-7
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C20H30N2O4
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym Z-IL-CHO GSI-XII γ-Secretase inhibitor XII
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 41 mg/mL (113.12 mM)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N[C@H](C(N[C@H](C=O)CC(C)C)=O)[C@@H](C)CC
Molekulargewicht (g/mol) 362.46
Formelmasse 362.46
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.