Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 11 Peptide
Artikelnummer. 12030186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
800 x 20 µl Assays
Packungsgröße:
800 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12030186 800 x 20 µl Assays 800 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12030186 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV3670
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Z'-LYTE Kinase-Assay-Kit – Ser/Thr 11-Peptid
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid basiert auf dem bovinen Beta-Casein A2, das Ser-17 enthält.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Z´-LYTE
Ziel Serin/Threonin-Kinasen
Zur Verwendung mit (Anwendung) FRET
Assay Serin/Threonin-Kinase-Assay
Inhalt und Lagerung Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA.
Assay-Eingabe Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper)
Marker oder Farbstoff Methylcumarin
Produkttyp Kinase-Assay-Kit
Menge 800 x 20 µl Assays
Format 384-Well-Platte
Probentyp Rinder-ß-Casein A2 Rückstände 14-21 (ESLSSSEE)
Anregung/Emission 405⁄465, 535
Anzahl Reaktionen 800 Reaktionen
Literatur Eur. J. Biochemistry, 186, S.459-464 (1989)
Anzeigewert Endpunkt
Versandbedingung Trockeneis
Substrat Peptid-basiertes Substrat
Zieleintrag IKBKE, CSNK1D, CSNK2A1, FRAP1 (mTOR), CSNK1E, CSNK2A2, CSNK1A1
Validierte Kinasen CSNK1A1, CSNK1D, CSNK1E, CSNK2A1 , CSNK2A2, IKBKE, FRAP1 (mTOR)