Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 16 Peptide
Beschreibung
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid basiert auf CDC25C, das Ser-198 enthält.
Spezifikation
Spezifikation
| Ziel | Serin/Threonin-Kinasen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | FRET |
| Assay | Serin/Threonin-Kinase-Assay |
| Inhalt und Lagerung | Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. |
| Assay-Eingabe | Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper) |
| Marker oder Farbstoff | Methylcumarin |
| Produkttyp | Kinase-Assay-Kit |
| Menge | 800 x 20 µl Assays |
| Format | 384-Well-Platte |
| Probentyp | CDC25C-Rückstände 193-204, zentriert bei Ser-198 (ELMEFSLKDQEA) |
| Mehr anzeigen |