Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 18 Peptide
Artikelnummer. 10096822
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
800 x 20 µl Assays
Packungsgröße:
16000 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10096822 800 x 20 µl Assays 16000 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10096822 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV4319
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Z'-LYTE Kinase-Assay-Kit – Ser/Thr 18-Peptid
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon an optimized synthetic peptide substrate for DYRK1A, and containing an R-P-X-(S⁄T)-P consensus sequence, where X is any residue.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ziel Serin/Threonin-Kinasen
Zur Verwendung mit (Anwendung) FRET
Assay Serin/Threonin-Kinase-Assay
Inhalt und Lagerung Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA.
Assay-Eingabe Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper)
Marker oder Farbstoff Methylcumarin
Produkttyp Kinase-Assay-Kit
Menge 800 x 20 µl Assays
Format 384-Well-Platte
Probentyp RRFRPASPLRGPP
Anregung/Emission 405⁄465, 535
Anzahl Reaktionen 800 Reaktionen
Literatur JBC 275, pg 2431 (2000)
Anzeigewert Endpunkt
Versandbedingung Trockeneis
Substrat Peptid-basiertes Substrat
Zieleintrag DYRK1A, HIPK4, SRPK1, DYRK1B, CLK3, STK23
Validierte Kinasen CLK3, DYRK1A, DYRK1B, HIPK4, SRPK1, STK23
Produktlinie Z´-LYTE