Learn More
Thermo Scientific™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr-23-Peptid
Beschreibung
A coumarin and fluorescein-labeled peptide substrate which can be used for kinase screening in an antibody-free format. This peptide is based upon a PKC epsilon pseudosubstrate derived peptide.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Z'-LYTE™ Ser/Thr 23 Peptide Kinase Assay Kit, 800 x 20 μl, 800 Rxns, Serin/Threonin-Kinase-Assay-Typ, Peptid-basiertes Substrat, 535 nm Emission, 405/465 nm Anregung, Methylcumarin-Markierung, Endpunkt-Auslesung, Serin/Threonin-Kinasen Zielenzym, FRET-Technik, für Pharma und Biopharma verwendet, Protein-Analyse und -Analyse |
| Produktlinie | Z -LYTE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | FRET |
| Enthält | Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Peptid, Z'-LYTE™ Ser/Thr-11-Phospho-Peptid, 5 X-Kinase-Puffer A, ATP, Entwicklungsreagenz B, Entwicklungspuffer |
| Probenvolumen | 800 x 20 μl |
| Inhalt und Lagerung | Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA. |
| Assay | Serin/Threonin-Kinase-Assay |
| Assay-Eingabe | Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper) |
| Produkttyp | Z'-LYTE™ Ser/Thr 23 Peptid-Kinase-Assay-Kit |
| Menge | 800 x 20 μl |
| Mehr anzeigen |