Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 6 Peptide
Artikelnummer. 12050176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
800 x 20 µl Assays
Packungsgröße:
800 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12050176 800 x 20 µl Assays 800 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12050176 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV3179
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Z'-LYTE Kinase-Assay-Kit – Ser/Thr 6-Peptid
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid enthält eine R-X-R-X-X-S-Hyd Konsenssequenz, bei der Hyd ein sperriger hydrophober Rückstand ist, und X ein beliebiger Rückstand ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ziel Serin/Threonin-Kinasen
Zur Verwendung mit (Anwendung) FRET
Assay Serin/Threonin-Kinase-Assay
Inhalt und Lagerung Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA.
Assay-Eingabe Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper)
Marker oder Farbstoff Methylcumarin
Produkttyp Kinase-Assay-Kit
Menge 800 x 20 µl Assays
Format 384-Well-Platte
Anregung/Emission 405⁄465, 535
Anzahl Reaktionen 800 Reaktionen
Anzeigewert Endpunkt
Versandbedingung Trockeneis
Forschungskategorie Signaltransduktion
Substrat Peptid-basiertes Substrat
Zieleintrag SGK, SGK2, RPS6KA3, AKT2, RPS6KA1, AKT1, CLK2, PDK1, RPS6KA2, SGKL, AKT3
Validierte Kinasen AKT1, AKT2, AKT3, CLK2, PDK1, RPS6KA1, RPS6KA2, RPS6KA3, SGK, SGK2, SGKL
Produktlinie Z´-LYTE