Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Ser/Thr 9 Peptide
Artikelnummer. 12010186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
800 x 20 µl Assays
Packungsgröße:
800 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12010186 800 x 20 µl Assays 800 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12010186 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV3324
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Z'-LYTE Kinase-Assay-Kit – Ser/Thr 9-Peptid
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid basiert auf Glykogen-Synthase I, die Ser-641 enthält.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ziel Serin/Threonin-Kinasen
Zur Verwendung mit (Anwendung) FRET
Assay Serin/Threonin-Kinase-Assay
Inhalt und Lagerung Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA.
Assay-Eingabe Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper)
Marker oder Farbstoff Methylcumarin
Produkttyp Kinase-Assay-Kit
Menge 800 x 20 µl Assays
Format 384-Well-Platte
Probentyp Glykogen-Synthase I (PRPASVPP(pS)P(pS))
Anregung/Emission 405⁄465, 535
Anzahl Reaktionen 800 Reaktionen
Literatur JBC, 279, S.2490-2498 (2004)
Anzeigewert Endpunkt
Versandbedingung Trockeneis
Substrat Peptid-basiertes Substrat
Zieleintrag GSK3A, GSK3B, HIPK1, DYRK4, CLK1, DYRK3
Validierte Kinasen CLK1, DYRK3, DYRK4, GSK3A, GSK3B, HIPK1
Produktlinie Z´-LYTE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.