Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 2 Peptide
Artikelnummer. 12080176
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
800 x 20 µl Assays
Packungsgröße:
800 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12080176 800 x 20 µl Assays 800 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12080176 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV3191
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Z'-LYTE Kinase-Assay-Kit – Tyrosin 2-Peptid
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid basiert auf einem optimalen Peptidsubstrat für ABL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Z´-LYTE
Ziel Tyrosinkinasen
Zur Verwendung mit (Anwendung) FRET
Assay Tyrosinkinase-Assay
Inhalt und Lagerung Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA.
Assay-Eingabe Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper)
Marker oder Farbstoff Methylcumarin
Produkttyp Kinase-Assay-Kit
Menge 800 x 20 µl Assays
Format 384-Well-Platte
Probentyp ABL-Substrat (EAIYAAPF)
Anregung/Emission 405⁄465, 535
Anzahl Reaktionen 800 Reaktionen
Literatur Nature, 373, S. 536-9 (1995)
Anzeigewert Endpunkt
Versandbedingung Trockeneis
Substrat Peptid-basiertes Substrat
Zieleintrag ABL1 G250E, ABL1 Y253F, RET Y791F, SYK, TYRO3, EPHB2, LYNA, MERTK, RET V804L, SRCN1, ABL1 E255K, EPHA4, FYN, RET, ABL1 T315I, FLT3, LCK, YES1, MET, ABL1, ABL2, FGR, HCK, EPHA1, EPHA8, EPHB3, LYNB, EPHB1, SRC, CSK
Validierte Kinasen ABL1, ABL2, CSK2, EPHA1, EPHA4, EPHA8, EPHB1, EPHB2, MERTK, MET, RET, SRC, SRCN1, SYK, TYRO3, YES1, EPHB3, FGR, FLT, FYN, HCK, LCK, LYNA, LYNB
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.