Learn More
Invitrogen™ Z'-LYTE™ Kinase Assay Kit - Tyrosine 6 Peptide
Artikelnummer. 12000196
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
800 x 20 µl Assays
Packungsgröße:
800 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
12000196 800 x 20 µl Assays 800 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12000196 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PV4122
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Z'-LYTE™ Kinase-Assay-Kit – Tyrosin 6-Peptid
Ein Kumarin- und Fluorescein-markiertes Peptidsubstrat, das für das Kinase-Screening in einem antikörperfreien Format verwendet werden kann. Dieses Peptid basiert auf einem optimalen Peptidsubstrat für EGF-Rezeptor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Ziel Tyrosinkinasen
Zur Verwendung mit (Anwendung) FRET
Assay Tyrosinkinase-Assay
Inhalt und Lagerung Z´-LYTE™ Kinase-Assay-Kits enthalten alle erforderlichen Reagenzien für die Durchführung von primären oder sekundären Screenings. Die meisten Kit-Komponenten sollten bei -20 °C und einige Kit-Komponenten bei -80 °C gelagert werden Spezifische Anweisungen zur Lagerung finden Sie unter COA.
Assay-Eingabe Biochemische phosphospezifische Aktivität (keine Antikörper)
Marker oder Farbstoff Methylcumarin
Produkttyp Kinase-Assay-Kit
Menge 800 x 20 µl Assays
Format 384-Well-Platte
Probentyp EGFR-Substrat (EEEEYFELVAKKK)
Anregung/Emission 405⁄465, 535
Anzahl Reaktionen 800 Reaktionen
Literatur Nature, 373, S. 536-9 (1995), JBC 277, S. 1576-1585 (2002)
Anzeigewert Endpunkt
Versandbedingung Trockeneis
Substrat Peptid-basiertes Substrat
Zieleintrag KIT, JAK1, JAK2 JH1 JH2, JAK2 JH1 JH2 V617F, ERBB2, MST1R, LTK, JAK2, AXL
Validierte Kinasen AXL, ERBB2, JAK1, JAK2, KIT, LTK, MST1R
Produktlinie Z´-LYTE
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.