Learn More
(Z)-Nonacos-20-en-12-one, TRC
Artikelnummer. 30483354
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30483354 50 mg -
30474017 5 mg -
30472728 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30483354 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN64977050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1027944-51-9
Summenformel C29H56O
Molekulargewicht (g/mol) 420.75
IUPAC-Name (Z)-nonacos-20-en-12-one
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-Nonacos-20-en-12-one
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C29H56O/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-20-22-24-26-28-29(30)27-25-23-21-19-12-10-8-6-4-2/h15-16H,3-14,17-28H2,1-2H3/b16-15-
Formelmasse 420.4331