missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(Z)-Pentatriacont-9-en-18-one, TRC

Artikelnummer. 30413001
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413001 25 mg -
30428767 5 mg 5 Milligramm
30424915 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30413001 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP28499525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 173546-57-1
Summenformel C35H68O
Molekulargewicht (g/mol) 504.91
IUPAC-Name (Z)-Pentatriacont-9-en-18-eins
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (Z)-Pentatriacont-9-en-18-one
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C35H68O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(36)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19H,3-16,18,20-34H2,1-2H3/b19-17-
Formelmasse 504.527
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.