Learn More
(Z)-Pentatriacont-9-en-18-one, TRC
Artikelnummer. 30428767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30428767 5 mg 5 Milligramm
30413001 25 mg -
30424915 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30428767 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP2849955MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 173546-57-1
Summenformel C35H68O
Molekulargewicht (g/mol) 504.91
IUPAC-Name (Z)-Pentatriacont-9-en-18-eins
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-Pentatriacont-9-en-18-one
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C35H68O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35(36)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19H,3-16,18,20-34H2,1-2H3/b19-17-
Formelmasse 504.527