Learn More
[(Z)-Prop-1-Enyl]phosphonsäure (Technische Qualität), TRC
Artikelnummer. 30455521
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
2.5 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455521 1 g 1 Gramm
30450621 5 g 5 Gramm
30451824 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455521 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ1927001G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25383-06-6
Summenformel C3H7O3P
Molekulargewicht (g/mol) 122.06
Synonym Phosphonic acid, P-(1Z)-1-propen-1-yl- (ACI), P-(1Z)-1-Propen-1-ylphosphonic acid (ACI), Phosphonic acid, (1Z)-1-propenyl- (9CI), Phosphonic acid, 1-propenyl-, (Z)- (ZCI), Phosphonic acid, propenyl-, (Z)- (8CI), (cis-1-Propenyl)phosphonic acid, [(Z)-1-Propenyl]phosphonic acid, cis-Propenylphosphonic acid
IUPAC-Name [(Z)-prop-1-enyl]phosphonsäure
SMILES C\C=C/P(=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material [(Z)-Prop-1-enyl]phosphonic Acid (Technical Grade)
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H7O3P/c1-2-3-7(4,5)6/h2-3H,1H3,(H2,4,5,6)/b3-2-
Formelmasse 122.0133