Learn More
(Z)-Triprolidindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30456855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456855 1 mg 1 Milligramm
30451732 5 mg 5 Milligramm
30450661 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456855 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT8140251MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-Triprolidine Dihydrochloride
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (Z)-Triprolidine Dihydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C19H22N2 • 2(HCl)
Synonym 2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Dihydrochloride, (Z)-2-[1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propenyl]pyridine Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C19H22N2.2ClH/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;2*1H/b18-11-;;
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CC1=CC=C(/C(C2=NC=CC=C2)=C/CN3CCCC3)C=C1.Cl.Cl
IUPAC-Name (Z)-2-(3-(Pyrrolidin-1-yl)-1-(p-tolyl)prop-1-en-1-yl)pyridindihydrochlorid
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 351.31
Menge 1 mg
Formelmasse 350.14