Learn More
(Z)-Tritriacont-24-en-16-one, TRC
Artikelnummer. 30454910
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30454910 5 mg 5 Milligramm
30450866 25 mg 25 Milligramm
30451884 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30454910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7411405MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71177-09-8
Summenformel C33H64O
Molekulargewicht (g/mol) 476.86
IUPAC-Name (Z)-tritriacont-24-en-16-eins
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Z)-Tritriacont-24-en-16-one
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C33H64O/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-33(34)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-32H2,1-2H3/b18-17-
Formelmasse 476.4957