Learn More
MP Biomedicals™ Z-VAD(OMe)-Fluromethylketon-Inhibitor
Product Code. 11424906 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
3 mg
5 mg
Unit Size:
1 Milligramm
3 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11424906 5 mg 5 Milligramm
11404906 1 mg 1 Milligramm
11414906 3 mg 3 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11424906 Supplier MP Biomedicals™ Supplier No. 03FK00905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1575.00 €
    1498.35 € / 5 Milligramm
    Sparen 76.65 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-01-2027
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Z-VAD(OMe)-FMK-Inhibitor, der mit urheberrechtlich geschützter Technologie synthetisiert wird, ist zelldurchlässig und koppelt sich irreversibel an aktivierte Caspasen, um Apoptose zu blockieren.
Z-VAD(OMe)-FMK ist ein irreversibler und zelldurchlässiger Breitspektrum-Caspase-Inhibitor. Es hat sich gezeigt, dass er durch verschiedene Reize (einschließlich Cycloheximid, Thapsigargin, Etoposid und Staurosporin) induzierte Fas-vermittelte Apoptose in Jurkat T-Zellen und Apoptose in THP-Zellen hemmt.
Specifications
Farbe Weiß
Inhalt und Lagerung 4 °C
Menge 5 mg
Produkttyp Z-Val-Ala-Asp-(OMe)-Fluromethylketon-Inhibitor
Molekulargewicht 467,487
Form Fest