Learn More
R&D Systems™ Z-Val-Ala-Asp (OMe)-FMK Inhibitor
Artikelnummer. 18759373 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18759373 5 mg 5 Milligramm
18172444 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18759373 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP2293925mg
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. For use in research applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles
Menge 5 mg
Produktlinie Novus