Learn More
Z,Z-Dienestrol-Diacetat, TRC
Artikelnummer. 30372199
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30372199 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30372199 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCD441820100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Z,Z-Dienestrol Diacetate
CAS 24705-62-2
Summenformel C22H22O4
Menge 100 mg
Synonym beta-Dienestrol diacetate, 4,4'-(Diethylideneethylene)diphenol Diacetate, (Z,Z)-4,4'-(1,2-diethylidene-1,2-ethanediyl)bisphenol Diacetate
InChI-Formel InChI=1S/C22H22O4/c1-5-21(17-7-11-19(12-8-17)25-15(3)23)22(6-2)18-9-13-20(14-10-18)26-16(4)24/h5-14H,1-4H3/b21-5-,22-6-
SMILES C\C=C(/C(=C\C)/c1ccc(OC(=O)C)cc1)\c2ccc(OC(=O)C)cc2
IUPAC-Name [4-[(2Z,4Z)-4-(4-Acetyloxyphenyl)hexa-2,4-dien-3-yl]phenyl]acetat
Molekulargewicht (g/mol) 350.41
Formelmasse 350.1518