Learn More
LNI Swissgas ZA FID AIR 1.5
Artikelnummer. 17842269 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
100/115/220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Spannung unitSize
17842269 100/115/220/230 V 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17842269
Marke: LNI Swissgas 6920.25.015
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Zero air generator for FID.
  • Zero air generator for FID 1.5 L/min.
Spezifikation
Spannung 100/115/220/230 V
Typ Zero Air Gas Generator