Learn More
LNI Swissgas ZA RACK FID 4U 30
Artikelnummer. 17802249 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Spannung:
100/115/220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung Packungsgröße
17802249 100/115/220/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17802249 Lieferant LNI Swissgas Lieferanten-Nr. 6920.27.300
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nullluftgenerator RACK 2U für FID.
  • Nullluftgenerator RACK 2U für FID 30 l/min.
Spezifikation
Spannung 100/115/220/230 V
Typ Gasgenerator ohne Luftzufuhr