Learn More
LNI Swissgas ZA GESAMT 15000
Artikelnummer. 17831979 Alle ansehen LNI Swissgas Produkte
Change view
Click to view available options
Spannung:
100/115/220/230 V
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Spannung unitSize
17831979 100/115/220/230 V 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17831979 Lieferant LNI Swissgas Lieferanten-Nr. 6920.40.150
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Null-Luft-Generator zur Entfernung von Kohlenwasserstoffen, Kohlendioxid und Feuchtigkeit.
  • Null-Luft-Generator 15.000 cm³/min HC/Kohlendioxid/Feuchtigkeitsentfernung.
  • Benötigt eine Quelle für trockene und ölfreie Luft.
Spezifikation
Spannung 100/115/220/230 V
Typ Gasgenerator ohne Luftzufuhr