Learn More
R&D Systems™ Zacopride hydrochloride
Beschreibung
Highly potent 5-HT3 receptor antagonist (Ki = 0.38 nM) and 5-HT4 receptor agonist (Ki = 373 nM). Antiemetic and anxiolytic following systemic administration in vivo.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zacopride hydrochloride |
| Menge | 10 mg |
| Produktlinie | Tocris |
| Formelmasse | 346.26 |
| Reinheit | >99% |
| Molekulargewicht | 346.252 |