Learn More
Zaleplon-d5, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zaleplon-D5 |
| CAS | 1001083-56-2 |
| Summenformel | C17 2H5 H10 N5 O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Acetamide','N-[3-(3-cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)acetamide (ACI), Zaleplon-d5, Zaleplon-D5 (N-ethyl-D5) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(=O)C)c1cccc(c1)c2ccnc3c(cnn23)C#N |
| IUPAC-Name | N-[3-(3-Cyanopyrazolo[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl]-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)acetamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 310.36 |
| Formelmasse | 310.159 |