missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zaltoprofen, MedChemExpress

Artikelnummer. 16448558
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16448558 10 mg -
16438396 100 mg 100 Milligramm
16434427 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16448558 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0619

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Zaltoprofen (CN100), a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a preferential and orally active COX-2 inhibitor, with IC50s of 1.3 and 0.34 μM for COX-1 and COX-2, respectively. Zaltoprofen exhibits powerful anti-inflammatory effects as well as an analgesic action on inflammatory pain.

Zaltoprofen (CN100), a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID), is a preferential and orally active COX-2 inhibitor, with IC50s of 1.3 and 0.34 μM for COX-1 and COX-2, respectively. Zaltoprofen exhibits powerful anti-inflammatory effects as well as an analgesic action on inflammatory pain.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Zaltoprofen
Physikalische Form Solid
CAS 74711-43-6
Farbe Off-White
Menge 10 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C17H14O3S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym CN100
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (335.17 mM)
SMILES CC(C1=CC=C(SC2=C3C=CC=C2)C(CC3=O)=C1)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 298.36
Formelmasse 298.36
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.