Learn More
R&D Systems™ Zaprinast
Artikelnummer. 30001307
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30001307 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30001307 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. 0947/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.45 €
    124.95 € / 25 Milligramm
    Sparen 13.50 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Tocris product, part of R&D Systems. GPR35 agonist
Phosphodiesterase inhibitor, selective for PDE6, 5, 11 and 9 (IC50 values are 0.15, 0.76, 12.0 and 29.0 μM respectively). Putative GPR35 agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zaprinast
CAS 37762-06-4
Menge 25 mg
Produktlinie Tocris
Summenformel C13H13N5O2
Formelmasse 271.28
Reinheit >99%
Molekulargewicht 271.28