Learn More
Zaprinast, TRC
Artikelnummer. 30452374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452374 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452374 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ150000100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zaprinast
CAS 37762-06-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13 H13 N5 O2
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
SMILES CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3[nH]nnc3N2
IUPAC-Name 5-(2-Propoxyphenyl)-1,4-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 271.27
Formelmasse 271.1069
Reinheit (%) >95