Learn More
Zaprinast, TRC
Artikelnummer. 30457339
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30457339 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30457339 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCZ1500001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zaprinast
CAS 37762-06-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13 H13 N5 O2
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H13N5O2/c1-2-7-20-9-6-4-3-5-8(9)11-14-12-10(13(19)15-11)16-18-17-12/h3-6H,2,7H2,1H3,(H2,14,15,16,17,18,19)
SMILES CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)c3[nH]nnc3N2
IUPAC-Name 5-(2-Propoxyphenyl)-1,4-dihydrotriazolo[4,5-d]pyrimidin-7-on
Molekulargewicht (g/mol) 271.27
Formelmasse 271.1069
Reinheit (%) >95