missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Humanes ZBTB40, Synthetisches Peptid, Invitrogen™

Artikelnummer. 15275349
Click to view available options
Menge:
50 μg
Unit Size:
50 Mikrogramm
This item is not returnable. View return policy

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Product Code. 15275349

Brand: Invitrogen™ PEP1442

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

This item is not returnable. View return policy

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Synthetisches Peptid

ZBTB40 Synthetisches Peptid, PEP-1442, von Invitrogen.

Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 19 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem ZBTB40 überein. PEP-1442 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34400 verwendet werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Gene ID (Entrez) 9923
Spezies Human
Reinigungsverfahren gereinigt
Zugriffsnummer Q9NUA8
Gebräuchliche Bezeichnung Humanes ZBTB40
Konzentration 200 μg/ml
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Synthetisches Peptid
Format Flüssig
Zusammensetzung PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blockierungs-Assay, Kontrolle
Gensymbol ZBTB40
Lyophilisiert No
Konservierungsmittel 0.02 % Natriumazid
Produkttyp Peptid
Menge 50 μg
Kennzeichnung RUO - research use only
Lagerungspuffer PBS
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt