missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ZBTB48 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17197143
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17197143 100 μL 100 Mikroliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17197143

Marke: Invitrogen™ PA5109214

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Positive Control: Mouse spleen tissue lysate, HepG2, PC-3M, SH-SY5Y, human liver cancer tissue, human kidney tissue, mouse kidney tissue, rat kidney tissue.

ZBTB48 contains 1 BTB (POZ) domain and 11 C2H2-type zinc fingers. It belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family and binds to and regulates the J and/or S elements in MHC II promoter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZBTB48
Anwendungen Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, 0.2% BSA and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Gen ZBTB48
Gen-Zugriffsnummer P10074
Gen-Alias 0610011D15Rik; AI327031; GLI-Krueppel family member HKR3; GLI-Kruppel family member HKR3; HKR3; Krueppel-related zinc finger protein 3; Krueppel-related zinc finger protein 3 homolog; pp9964; Telomere zinc finger-associated protein; Tzap; Zbtb48; zinc finger and BTB domain containing 48; zinc finger and BTB domain-containing protein 48; zinc finger and BTB domain-containing protein 48; telomere zinc finger-associated protein; zinc finger protein 855; ZNF855
Gensymbole ZBTB48
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptide within Human ZBTB48 aa 584-633.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3104
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.