missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ZC3HAV1L Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ PA584029
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Immunogen sequence: RDCWSTCTLS HDIHTPVNMQ VLKSHGLFGL NENQLRILLL QNDPCLLPEV CLLYNKGEAL YGYCNLKDKC NKFHVCKSF Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 88%.
ZC3HAV1L is a protein coding gene. Gene ontology (GO) annotation include cytosol.
Spezifikation
| ZC3HAV1L | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| ZC3HAV1L | |
| C7orf39; ZC3HAV1L; Zinc finger CCCH-type antiviral protein 1-like; zinc finger CCCH-type containing, antiviral 1 like; zinc finger CCCH-type, antiviral 1-like | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 92092 | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| 0.05 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2 | |
| Q96H79 | |
| ZC3HAV1L | |
| Recombinant protein corresponding to Human ZC3HAV1L. Recombinant protein control fragment (Product #RP-106308). | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur