Learn More
ZCCHC17 Antibody (OTI9A7), Novus Biologicals Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
256.00 € - 550.00 €
Spezifikation
Antigen ZCCHC17
Klon OTI9A7
Verdünnung Western Blot 1:2000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30306258
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44973-100ul
100 μL
550.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30306201
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-44973-30ul
30 μL
256.00 €
30 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
ZCCHC17 Monoclonal antibody specifically detects ZCCHC17 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
ZCCHC17
Western Blot 1:2000
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
HSPC251, nucleolar protein of 40 kDa, Pnn-interacting nucleolar protein, pNO40nucleolar protein 40, PS1D protein, PS1DRP11-266K22.1, putative S1 RNA binding domain protein, Putative S1 RNA-binding domain protein, Zinc finger CCHC domain-containing protein 17, zinc finger, CCHC domain containing 17
Full length human recombinant protein of human ZCCHC17 (NP_057589) produced in E.coli.
Primary
Store at -20 degrees C. Avoid freeze/thaw cycles.
OTI9A7
Western Blot
Unconjugated
Mouse
metabolism
PBS (pH 7.3) 1% BSA, 50% glycerol
51538
IgG2a
>95%