Learn More
ZDHHC9 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen ZDHHC9
Konzentration 0.34 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16862635
Unterlagen ansehen
Proteintech
24046-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16852635
Unterlagen ansehen
Proteintech
24046-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
The ZDHHC9-GOLGA7 complex is a palmitoyltransferase specific for HRAS and NRAS.
Spezifikation
Spezifikation
ZDHHC9
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
P59268, Q9Y397
208884, 51114
ZDHHC9 Fusion Protein Ag20881
Primary
-20°C
ZDHHC9
0.34 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CGI 89, CXorf11, DHHC 9, DHHC9, MMSA 1, Palmitoyltransferase ZDHHC9, UNQ261/PRO298, ZDHHC10, ZDHHC9, Zinc finger protein 379, ZNF379, ZNF380
ZDHHC9
IgG
Antigen Affinity Chromatography