Learn More
Melford Zeatin
Artikelnummer. p-200087121
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 30018966
Marke: Melford Z114000.1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Naturally occurring cytokinin growth regulator.
Naturally occurring cytokinin riboside. Main effects in tissue culture systems include control of shoot growth and formation, cell division and inhibition of leaf senescence. Chromatographically purified and recrystallized. Plant cell culture tested. Mixed isomers: trans-isomer 97%, cis-isomer >2%.
Spezifikation
CAS 1637-39-4
Menge 100 mg
Summenformel C10H13N5O