Learn More
Zeaxanthin 10 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317106
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317106 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317106 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA17947500AL10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zeaxanthin
CAS 144-68-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Zeaxanthin
Versandbedingung Trockeneis
Summenformel C40 H56 O2
Konzentration 10 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym β,β-Carotene-3,3'-diol, (3R,3'R)-, Zeaxanthin (7CI), β-Carotene-3,3'-diol, (3R,3'R)-all-trans- (6CI,8CI), (3R,3'R)-β,β-Carotene-3,3'-diol, (3R,3'R)-Zeaxanthin, Anchovyxanthin, Anchovyxanthin, all-trans-, E 161H, Luteinofta, Optisharp, Xanthophyll 3, ZeaGold, Zeaxanthin, all-trans-, Zeaxanthol, all-E-Zeaxanthin, all-trans-3R,3'R-Zeaxanthin, all-trans-Anchovyxanthin, all-trans-Zeaxanthin
InChI-Formel InChI=1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-24,35-36,41-42H,25-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36-/m1/s1
SMILES C\C(=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)C[C@@H](O)CC2(C)C
IUPAC-Name (1R)-4-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-18-[(4R)-4-Hydroxy-2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl]-3,7,12,16-tetramethyloctadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaenyl]-3,5,5-trimethylcyclohex-3-en-1-ol
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 568.87
Menge 1 mL
Formelmasse 568,428 g/mol