missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZEB1 Antibody (CL0151) [Alexa Fluor™ 532], Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30291863 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30291863 0.1 mL 0.10 Milliliter
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30291863

Marke: Novus Biologicals NBP252866AF532

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

ZEB1 Monoclonal antibody specifically detects ZEB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),KnockDown,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ZEB1
Anwendungen Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), KnockDown, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon CL0151
Konjugat Alexa Fluor 532
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias AREB6MGC133261, delta-crystallin enhancer binding factor 1, DELTAEF1, FECD6, Negative regulator of IL2, NIL2A, NIL-2-A, NIL-2-A zinc finger protein, posterior polymorphous corneal dystrophy 3, PPCD3, TCF-8, TCF8BZP, Transcription factor 8, transcription factor 8 (represses interleukin 2 expression), ZEB, Zfhep, ZFHX1A, zinc finger E-box binding homeobox 1, zinc finger E-box-binding homeobox 1, zinc finger homeodomain enhancer-binding protein
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was developed using a recombinant protein derived from P37275, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Chromatin Research, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators, Vision, Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6935
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4⪚C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.