missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ZEB2 Antibody (CL13467) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-24559JF669
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ZEB2 Monoclonal antibody specifically detects ZEB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spezifikation
| ZEB2 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 669 | |
| KIAA0569FLJ42816, SIP1HSPC082, Smad-interacting protein 1, SMADIP1ZFHX1BSIP-1, ZFX1B, zinc finger E-box binding homeobox 2, zinc finger E-box-binding homeobox 2, zinc finger homeobox 1b, Zinc finger homeobox protein 1b | |
| This antibody was developed using a recombinant protein derived from O60315, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. | |
| 0.1 mL | |
| Core ESC Like Genes, Neuroscience, Stem Cell Markers | |
| 9839 | |
| Store at 4⪚C in the dark. | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CL13467 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur