Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin-Entsalzungssäulen, 40K MWCO, 2 ml
Artikelnummer. 10460875 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
25 Säulen
2 Platten
4 Platten
5 Säulen
50 Säulen
Format:
96-Well-Filterplatte
Zentrifugationssäule
Volumen (metrisch):
0,5 mL
10 ml
2 mL
5 ml
75 μl
96-Well
Packungsgröße:
2 Stück
25 Stück
4 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 10460875
Marke: Thermo Scientific™ 87767
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit gebrauchsfertigen Thermo Scientific Pierce Zeba Chromatographiesäulen und -platten, die ein proprietäres Chromatographieharz für den Größenausschluss enthalten, können sich Salz und andere Moleküle (40K MWCO) effektiv aus Proben entfernen und eine hervorragende Proteinrückgewinnung erzielen.
Schnelle Entsalzung von Protein- und biologischen Proben für die manuelle oder automatisierte Flüssigkeitschromatographie (LC) mit Thermo Scientific Zeba Spin und Micro Spin Entsalzungssäulen und -platten (40K MWCO) mit Zeba High-Performance-Harz, einem proprietäres Chromatographieharz für den Größenausschluss, das ausgezeichnete Proteinentsalzung und -rückgewinnung im Zentrifugenformat bietet.
Thermo Scientific Zeba Spin-Entsalzungssäulen und -platten (40 K MWCO) sind praktische, gebrauchsfertige Geräte, die mit gängigen automatisierten Flüssigkeitschromatographiesystemen kompatibel sind oder sich für die manuelle Spritzenverarbeitung eignen. Polypropylen-Säulen besitzen 40K MWCO und enthalten ein proprietäres leistungsstarkes Chromatographieharz (Zeba High-Performance Resin), das eine hervorragende Proteinentsalzung und -rückgewinnung im Zentrifugenformat ermöglicht. Bei der Verwendung von Zeba Micro Spin Entsalzungssäulen, 40 K MWCO, 75 µl lassen sich sogar sehr verdünnte Proteinproben (25 µg/ml) erfolgreich verarbeiteten, um eine Retention (Entfernung) von Salzen und anderen kleinen Molekülen (<2.000 MW) von über 95 % und eine gute Rückgewinnung von Proteinen und anderen Makromolekülen (>40.000 MW) zu erreichen.
Zeba Spin Entsalzungsplatten bestehen aus Polypropylen und enthalten ein proprietäres leistungsstarkes Harz für den Größenausschluss zur effektiven Entfernung von Salzen und anderen kleinen Molekülen (<2.000 Dalton) bei gleichzeitig hervorragender Rückgewinnungsrate für Proteine von >mit 40.000 Da. Sie bieten problemloses Entsalzen und Pufferaustausch für 20 bis 100 µl Probenvolumina. Dieses 96-Well-Spin-Plattenformat ermöglicht eine Verarbeitung mit höherem Durchsatz.
Zeba 96-Well Spin-Entsalzungsplatten erfordern keine Harzdispensierung oder -hydrierung und bieten dieselbe hohe Proteinrückgewinnung wie Spin-Säulen mit mindestens 95 % Entfernungsrate von Salzen und anderen kleinen Molekülen. Eine Platte kann 96 kleine Probenvolumina (20 bis 100 µl) in fünf Minuten verarbeiten.
Vorteile der Zeba Spin-Entsalzungssäulen und -platten:
Hohe Rückgewinnung— Das niedrig bindende Harz maximiert die Proteinrückgewinnung
Schnell—Kein Screening von Fraktionen oder Warten auf die Proteingewinnung durch Schwerkraftfluss
Wirtschaftlich—Hohe Leistung zu geringeren Kosten gegenüber anderen handelsüblichen Kassetten
Anwenderfreundlich—Kein Zeitaufwand durch Säulenvorbereitung oder Säulenäquailibrierung• Flexibel—Erhältlich als Spin-Säulen und Filter-Spin-Platten für vielfältige Erfordernisse
Verfügbare Formate
Spin-Säulen—75 µl-, 0,5 ml-, 2 ml-, 5 ml-, 10 ml-Säulen
96-Well Spin-Platten—vordispensierte 96-Well Filterplatten, geeignet für die Zentrifugation zur manuellen oder automatisierten Aufreinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Spin-Entsalzungssäule
Inhalt und Lagerung Nach Erhalt bei 4 °C lagern.
Format Zentrifugationssäule
Aufreinigungsziel Pufferaustausch, Protein
Säulentyp Proprietäres Harz für Größenausschluss
MWCO 40 kDa
Produktlinie Zeba
Menge 50 Säulen
Volumen (metrisch) 0,5 mL
Probenvolumen (metrisch) 70 bis 200 µl