Learn More
Thermo Scientific™ Zeba™ Spin-Entsalzungssäulen, 40K MWCO, 2 ml
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Schnelle Entsalzung von Protein- und biologischen Proben für die manuelle oder automatisierte Flüssigkeitschromatographie (LC) mit Thermo Scientific Zeba Spin und Micro Spin Entsalzungssäulen und -platten (40K MWCO) mit Zeba High-Performance-Harz, einem proprietäres Chromatographieharz für den Größenausschluss, das ausgezeichnete Proteinentsalzung und -rückgewinnung im Zentrifugenformat bietet.
Thermo Scientific Zeba Spin-Entsalzungssäulen und -platten (40 K MWCO) sind praktische, gebrauchsfertige Geräte, die mit gängigen automatisierten Flüssigkeitschromatographiesystemen kompatibel sind oder sich für die manuelle Spritzenverarbeitung eignen. Polypropylen-Säulen besitzen 40K MWCO und enthalten ein proprietäres leistungsstarkes Chromatographieharz (Zeba High-Performance Resin), das eine hervorragende Proteinentsalzung und -rückgewinnung im Zentrifugenformat ermöglicht. Bei der Verwendung von Zeba Micro Spin Entsalzungssäulen, 40 K MWCO, 75 µl lassen sich sogar sehr verdünnte Proteinproben (25 µg/ml) erfolgreich verarbeiteten, um eine Retention (Entfernung) von Salzen und anderen kleinen Molekülen (<2.000 MW) von über 95 % und eine gute Rückgewinnung von Proteinen und anderen Makromolekülen (>40.000 MW) zu erreichen.
Zeba Spin Entsalzungsplatten bestehen aus Polypropylen und enthalten ein proprietäres leistungsstarkes Harz für den Größenausschluss zur effektiven Entfernung von Salzen und anderen kleinen Molekülen (<2.000 Dalton) bei gleichzeitig hervorragender Rückgewinnungsrate für Proteine von >mit 40.000 Da. Sie bieten problemloses Entsalzen und Pufferaustausch für 20 bis 100 µl Probenvolumina. Dieses 96-Well-Spin-Plattenformat ermöglicht eine Verarbeitung mit höherem Durchsatz.
Zeba 96-Well Spin-Entsalzungsplatten erfordern keine Harzdispensierung oder -hydrierung und bieten dieselbe hohe Proteinrückgewinnung wie Spin-Säulen mit mindestens 95 % Entfernungsrate von Salzen und anderen kleinen Molekülen. Eine Platte kann 96 kleine Probenvolumina (20 bis 100 µl) in fünf Minuten verarbeiten.
Vorteile der Zeba Spin-Entsalzungssäulen und -platten:
• Hohe Rückgewinnung— Das niedrig bindende Harz maximiert die Proteinrückgewinnung
• Schnell—Kein Screening von Fraktionen oder Warten auf die Proteingewinnung durch Schwerkraftfluss
• Wirtschaftlich—Hohe Leistung zu geringeren Kosten gegenüber anderen handelsüblichen Kassetten
• Anwenderfreundlich—Kein Zeitaufwand durch Säulenvorbereitung oder Säulenäquailibrierung• Flexibel—Erhältlich als Spin-Säulen und Filter-Spin-Platten für vielfältige Erfordernisse
Verfügbare Formate
• Spin-Säulen—75 µl-, 0,5 ml-, 2 ml-, 5 ml-, 10 ml-Säulen
• 96-Well Spin-Platten—vordispensierte 96-Well Filterplatten, geeignet für die Zentrifugation zur manuellen oder automatisierten Aufreinigung
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Spin-Entsalzungssäule |
| Inhalt und Lagerung | Nach Erhalt bei 4 °C lagern. |
| Format | Zentrifugationssäule |
| Aufreinigungsziel | Pufferaustausch, Protein |
| Säulentyp | Proprietäres Harz für Größenausschluss |
| MWCO | 40 kDa |
| Produktlinie | Zeba |
| Menge | 25 Säulen |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Probenvolumen (metrisch) | 1000 bis 4000 µl |