Learn More
Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes Antibody (FIS 4E8/1) - BSA Free, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes Monoclonal antibody specifically detects Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Spécification
Spécification
| Antigen | Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | FIS 4E8/1 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:200, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunoprecipitation 1:10 - 1:500 |
| Zusammensetzung | PBS |
| Wirtsspezies | Mouse |
| Immunogen | Lysate of zebrafish intestines |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?