Learn More
Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes Antibody (FIS 4E8/1), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-50374MFV450
Artikelnummer. 18539178
  • 507.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes Monoclonal antibody specifically detects Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zebrafish Gut Absorptive Cell Epitopes
Monoclonal
mFluor Violet 450 SE
50mM Sodium Borate
Lysate of zebrafish intestines
0.1 mL
Primary
Store at 4C in the dark.
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
FIS 4E8/1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Mouse
Protein A purified
RUO
Zebrafish
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen