Learn More
Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes Antibody (FIS 4B7/2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-50376
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18669127
  • 351.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes Monoclonal antibody specifically detects Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes
Monoclonal
1 mg/mL
Western Blot 1:200, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:10 - 1:500
Mouse
Protein A purified
RUO
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG1
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
FIS 4B7/2
Unconjugated
PBS
Lysate of fish intestine
0.1 mL
Cell Cycle and Replication, Cellular Signaling, Developmental Biology, Epigenetics, Epitope Tags
Zebrafish