missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes Antibody (FIS 6G5/1), Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-50377AF700
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes Monoclonal specifically detects Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
| Zebrafish Gut Secretory Cell Epitopes | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 700 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| Lysate of zebrafish intestine | |
| 0.1 mL | |
| Cell Cycle and Replication, Cellular Signaling, Developmental Biology, Epigenetics, Epitope Tags | |
| Zebrafish | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| FIS 6G5/1 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur