missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zebrafish Tie-2 Antibody, R&D Systems™

Beschreibung
Tie-2 Polyclonal specifically detects Tie-2 in Zebrafish samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Blockade of Receptor-ligand Interaction.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Tie-2 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Blockade of Receptor-ligand Interaction |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | LYOPH |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Blockade of Receptor-ligand Interaction |
| Gen-Zugriffsnummer | O73791 |
| Gen-Alias | angiopoietin-1 receptor, CD202B, CD202b antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hTIE2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, TEK, TEK tyrosine kinase, endothelial, Tie2, TIE-2, TIE2CD202b, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, venous malformations, multiple cutaneous and mucosal, VMCM, VMCM1 |
| Gensymbole | tek |
| Wirtsspezies | Goat |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?