Learn More
Phenomenex™ Zebron Gas Management™ O-Rings
Artikelnummer. 31748605 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Packungsgröße:
20 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Packungsgröße
31748605 20 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31748605 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. AG63190
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zebron Gas Management™ filters and traps remove contaminants from mobile phase gases which reduces the potential for column bleed, increases the lifetime of your GC column, and protects sensitive GC detectors from damage.
  • Brand: Zebron Gas Management
  • Product Type: O-Ring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Click-On Inline Filter
Verfahren Gas Chromatography
Typ O-rings