Learn More
Phenomenex™ Zebron™ ZB-624, 5 in. Käfig, GC-Kapillarsäule 30 m x 0,53 mm x 3 μm
Artikelnummer. 31742894 Alle ansehen Phenomenex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
31742894 30 m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31742894 Lieferant Phenomenex™ Lieferanten-Nr. 7HKG00536B
Sparen Sie bis zu 50 % bei Phenomenex
Verwenden Sie den Aktionscode 27955
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
GC-Säulen, die geringe Durchblütung, ausgezeichnete Retention und lange Lebensdauer für präzise, reproduzierbare Ergebnisse liefern.
  • Kapillarsäule
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Partikelgröße Keine
Filmdicke 3 μm
Länge (metrisch) 30 m
Verpackungsmaterial Quarzglas
USP-Typ G43
Stationäre Phase Proprietär
Typ GC-Säule
Innendurchmesser (metrisch) 0.53 mm