Beschreibung
- Kapillarsäule
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | Keine |
| Filmdicke | 3 μm |
| Länge (metrisch) | 30 m |
| Verpackungsmaterial | Quarzglas |
| USP-Typ | G43 |
| Stationäre Phase | Proprietär |
| Typ | GC-Säule |
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.53 mm |