Learn More
Thermo Scientific™ Zeiss 2,5x Objektiv, Plan-Neofluar (0,075 NA)
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Thermo Scientific™ High-Content-Geräts
Fügen Sie eine Vielzahl von Vergrößerungen mit Carl Zeiss™ und Olympus™ Objektivlinsen für Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA-Lesegeräte und die Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Plattform hinzu.
Specifications
Specifications
| Typ | Objektivlinse |
| Produktlinie | Zeiss |
| Beschreibung | Zeiss 2,5x Objektiv, Plan-Neofluar (0,075 NA) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ArrayScan HCA-Lesegeräte |
| Objektivtyp | Trocken |
| Vergrößerung | 2,5x (0,075 NA) |
| Menge | je 1 |