Learn More
Thermo Scientific™ Zeiss 63x Objektiv, LD Plan-Neofluar (0,75 NA)
Artikelnummer. 17256583 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17256583 je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17256583 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. N010251
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Erweitern Sie die Funktionalität Ihres Thermo Scientific™ High-Content-Geräts
Fügen Sie eine Vielzahl von Vergrößerungen mit Carl Zeiss™ und Olympus™ Objektivlinsen für Thermo Scientific™ ArrayScan™ HCA-Lesegeräte und die Thermo Scientific™ CellInsight™ NXT High Content Screening (HCS) Plattform hinzu.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Objektivlinse
Produktlinie Zeiss
Beschreibung Zeiss 63x Objektiv, LD Plan-Neofluar (0,75 NA)
Zur Verwendung mit (Geräte) ArrayScan HCA-Lesegeräte
Objektivtyp Trocken
Vergrößerung 63X (0,75 NA)
Menge je 1