Learn More
Paragon Scientific™ Zeitfuchs Cross-Arm-Viskosimeter für transparente und undurchsichtige Flüssigkeiten (UKAS, ISO17025-zertifiziert)
Description
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
- Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Specifications
Specifications
| Viskositätsbereich | 2 bis 10 cSt |
| Calibrated | Yes |
| Ungefähre Konstante | 0.01 |
| ASTM-Nummern | D 445, D 446 |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105 |
| Enthält | UKAS ISO 17025 Kalibrierung |
| Größe | 2 |
Vorlaufzeit 8 Wochen