missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Saint-Gobain Performance Plastics ZenCap™ PES Capsule Full-20 T-line

Artikelnummer. 30428837
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
0,45/0,2 μm
Packungsgröße:
6 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße unitSize
30428837 0,45 μm 6 Stück
30428863 0,2 μm 6 Stück
30428808 0,45/0,2 μm 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30428837 Lieferant Saint-Gobain Performance Plastics Lieferanten-Nr. LZT2ZS045GTCTC
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hydrophile, gamma-bestrahlbare Filtrationseinheiten, die für sterile Einwegsysteme entwickelt wurden. Mit überlegenem Durchfluss, hohem Durchsatz, breiter chemischer Kompatibilität und Skalierbarkeit. Sie ermöglichen zuverlässige Integritätsprüfungen vor und nach der Anwendung kritischer biopharmazeutischer Prozesse.

  • PureFlo™ Die PES-Kapseln der Z-Serie sind für sterile Einwegsysteme konzipiert und bieten hydrophile Filtration für kritische biopharmazeutische Prozesse.
  • Die Gammabestrahlungs-fähige Konstruktion unterstützt eine effektive Sterilisation und gewährleistet die Kompatibilität mit strengen pharmazeutischen Anforderungen.
  • Überlegene Durchsatzkapazität und Durchflussleistung steigern die Betriebseffizienz bei Flüssigkeitsanwendungen.
  • Die hydrophile, asymmetrische Polyethersulfon (PES)-Membran bietet zuverlässige Filtration und chemische Kompatibilität für ein breites Spektrum an Substanzen.
  • Erhältlich mit einem Sterilisationsgrad von 0,1 oder 0,2.μm-Membran, die eine effektive Filtration gewährleistet.
  • Optional integriertes ZenFlo™ Der Vorfilter verbessert Leistung und Effizienz.
  • Sorgfältig ausgewählte Materialien und ein durchdachtes Design ermöglichen schnelle und zuverlässige Integritätsprüfungen vor und nach der Verwendung für kritische Anwendungen.
  • Skalierbare Größenoptionen vereinfachen die Produktionsausweitung in allen Phasen der Arzneimittelentwicklung und -herstellung.
  • Die autoklavierbare Konstruktion gewährleistet Flexibilität bei den Sterilisationsmethoden und somit eine optimale Anwendbarkeit.
  • Das leichte und kompakte Design ermöglicht eine nahtlose Integration in biopharmazeutische Systeme, ohne zusätzliches Volumen zu verursachen.
  • Fördert optimale Prozesseffizienz, minimiert Ausfallzeiten und unterstützt die Produktivität in anspruchsvollen Umgebungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Einwegprodukt Einmalgebrauch
Filtertyp Filterkapsel
Material (Membran) Hydrophiles PES
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Unsteril
Menge 6 Kapseln
Typ Kapseln in voller Größe
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.